Imprimer
Gants industriels, uvex phynomic XG
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007012 6007005
112-4425EA 73.4 EUR
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007012 UVEX6007005
Gants industriels, uvex phynomic XG
Gants
Le phynomic XG Uvex offre la meilleure préhension sur surface huileuse de sa catégorie. Les sous-gants en polyamide/élasthanne sont dotés d'un revêtement en mousse aqua-polymère innovant Xtra Grip particulièrement souple et extrêmement résistant.
  • Résistent à la pénétration de liquides pour une protection supplémentaire de la peau
  • Grande résistance à l'abrasion, niveau élevé de dextérité
  • La doublure seconde peau ajustée offre une excellente sensibilité tactile
  • La conception flexible réduit la fatigue
  • Exempts de substances allergènes - aucune substance nocive n'est utilisée dans la fabrication de ce gant
  • Conviennent à la plupart des utilisateurs susceptibles de faire des allergies
Parfaits pour l'assemblage de précision/l'assemblage minutieux, les travaux de maintenance générale et le travail de précision. Conviennent à une utilisation dans des environnements secs ou très huileux.
Certifications: EN 388:2016 (4121X)
OEKO-Tex® Standard 100