Les modèles dotés d'un grand écran graphique sont désignés par G dans le nom du modèle. De même, je montre l'étalonnage interne. Les modèles avec le suffixe -C sont fournis avec un certificat d'étalonnage en usine. Consultez le site Web pour plus de détails sur la gamme complète de modèles.
- Sécurité - tiroir droit standard équipé de fil de terre incl. pince, les deux tiroirs avec joint de carter soudé et fermeture automatique en cas d'incendie
- Les tiroirs sont verrouillables avec une serrure à cylindre et restent ouverts dans n'importe quelle position
- Flexible et mobile – roulettes avec socle disponibles en option
- Conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (NW 75) à un système d'évacuation technique ventilation technique de sous
Certifications: Conformité EN 14727 (mobilier de laboratoire), agrément GS, conformité CE. Testé au four (essai de type) selon EN 14470-1
Informations de livraison: Livré sans packs d'équipements intérieurs. Des packs d'équipements intérieurs doivent être commandés en plus. Veuillez consulter le site Web ou contacter le bureau commercial Avantor pour plus d'informations. Tarifs de livraison disponibles sur demande.