Armoires sous banquettes avec portes battantes. Résistance au feu : 90 minutes.
- Accès sécurisé à tous les conteneurs, l'intérieur des tiroirs est complètement visible
- Les tiroirs sont verrouillables avec une serrure à cylindre et un indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert).
- Flexible et mobile – roulettes avec socle disponibles en option
- Conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (NW 50) à un système d'évacuation technique
- Portes de manipulation pratiques qui peuvent être ouvertes avec un minimum d'effort
Certifications: Conformité EN 14727 (mobilier de laboratoire), agrément GS, conformité CE. Testé au four (essai de type) selon EN 14470-1
Informations de livraison: Livré sans packs d'équipements intérieurs. Des packs d'équipements intérieurs doivent être commandés en plus. Veuillez consulter le site Web ou contacter le bureau de vente Avantor pour plus d'informations. Tarifs de livraison disponibles sur demande.