Imprimer
Tweezers
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3-1230 3-1232
KOEH3-1230EA 32.9 EUR
KOEH3-1230 KOEH3-1232
Tweezers
Pinces
Lightweight aluminium tweezers for universal use.
  • Fully seamless
  • Anti-magnetic
  • Not corrosive
  • Packed in protective tube