Imprimer
Balances portables, Scout® série SKX
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30253070 30253071 30253072 30253076 30253073 30253077 30253078 30253074 30253075 30253079 30253080
611-3482EA 562 EUR
611-3482 611-3483 611-3484 611-3488 611-3485 611-3489 611-3490 611-3486 611-3487 611-3491 611-3492
Balances portables, Scout® série SKX
Balances
La série Scout® SKX a été conçue pour les applications éducatives. La protection contre les surcharges et le grand écran LCD rétroéclairé, soutenus par un logiciel éducatif, font du Scout® l'équilibre idéal pour la salle de classe. Le verrou de transport intégré protège la cellule de charge contre les dommages pendant l'empilage, le stockage et le transport. Peut être utilisé soit en mode alimenté par batterie (4 piles AA, non fournies) soit via l'adaptateur secteur, avec fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie et indicateur de batterie faible. Le SKX123 est doté d'un ingénieux pare-courant avec un couvercle supérieur facile à retirer.
  • Protection contre les surcharges (capacité 10×) et conception empilable pratique pour un rangement pratique
  • L'écran LCD rétroéclairé lumineux et le fonctionnement à quatre boutons rendent le Scout® facile à utiliser
  • Plusieurs options de connectivité sont disponibles pour l'enregistrement et la communication des données
  • Vitesse de pesée rapide et haute résolution
  • Fournit des résultats répétables et fiables
  • Le couvercle de rangement et d'empilage en plastique transparent en option protège les balances
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison: Livré avec un adaptateur secteur et des poids d'étalonnage sont inclus avec les modèles d'une capacité allant jusqu'à 620 g.
Attention:
Commander maintenant