Imprimer
Gants pour boîtes à gants, Alphatec® CSM
Fournisseur: Ansell
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Oui, je le conseille
J'aime beaucoup ce produit, je le recommande il est très bien.
85-302/11 85-301/11 85-302/9.5 85-300/11 85-301/9.5 85-300/9.5 85-305/11 85-304/9.5 85-304/11 85-303/9.5 85-303/11 85-305/9.5
112-4972EA 798 EUR
112-4972 112-4970 112-4973 112-4968 112-4971 112-4969 112-4978 112-4977 112-4976 112-4975 112-4974 112-4979
Gants pour boîtes à gants, Alphatec® CSM
Gants
Ces gants de boîte à gants isolante sont fabriqués en polyéthylène chlorosulfoné (CSM) sans doublure intérieure. Ils sont conçus pour une grande résistance aux acides concentrés et aux bases.
  • Matériau souple et flexible conçu pour garantir la facilité d'utilisation
  • Résiste au vieillissement de l'exposition à l'oxygène, aux rayons UV et à l'ozone
  • Supporte des températures pouvant atteindre 120 °C
  • Coloration blanche pour faciliter la détection de toute contamination
  • Version lourde avec une épaisseur accrue (0,6 mm) pour une meilleure durabilité
Parfaits pour les applications pharmaceutiques.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN 374-5 VIRUS, EN 388 (3101A); Cat. III.