Imprimer
Cell Viability Reagent Kits pour systèmes Vi-CELL® Beckman Coulter
Marques : CELL VIABILITY
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
research / Scientist / New York
Oui, je le conseille
Ive used this for years. Works Perfectly and at a much better price.
2400101 2400102
2400101.EA 1290 EUR
2400101. 2400102.
Cell Viability Reagent Kits pour systèmes Vi-CELL® Beckman Coulter
Tests Tests cellulaires
Les Cell Viability Reagent Kits sont spécialement conçus pour une utilisation avec l'analyseur de viabilité cellulaire Vi-CELL® Beckman Coulter. Les Cell Viability Reagent Kits sont économiques et il a été prouvé que leurs performances et leur qualité sont équivalentes aux sets Vi-CELL® Beckman Coulter.
L'analyseur de viabilité cellulaire Vi-CELL® est un instrument automatique permettant de réaliser une exclusion à base de colorant bleu Trypan pour la détermination de la viabilité cellulaire. Ces données sont importantes pour le contrôle des conditions de culture cellulaire et tissulaire de base en bioréacteurs. Les applications de culture cellulaire et tissulaire dans le domaine de la recherche en sciences de la vie, notamment la production de protéines recombinantes et la production biopharmaceutique, nécessitent des informations continues sur la viabilité cellulaire. L'analyseur Vi-CELL permet d'automatiser la méthode largement acceptée d'exclusion cellulaire à base de bleu Trypan, qui était auparavant réalisée à l'aide d'un microscope lumineux et d'un hématimètre.
Vi-CELL® est une marque déposée de Beckman Coulter Inc.
Informations de livraison: le Cell Viability Reagent Single Kit (équivalent au Beckman Coulter Vi-CELL® Single Pak, référence 383260) comprend une boîte de réactif adapté à l'instrument Vi-CELL® et un sachet de 200 cuvettes à échantillon. Le Cell Viability Reagent Quad Kit (équivalent au Beckman Coulter Vi-CELL® Quad Pak, référence 383722) comprend 4 boîtes de réactifs adaptés à l'instrument Vi-CELL® et 4 × 200 cuvettes à échantillon.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable