Imprimer
Nickel humidifié avec environ 50% d'eau catalyseur (type Raney®), pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20876.0100 8.20876.0250
8.20876.0100EA 87.2 EUR
8.20876.0100 8.20876.0250
Nickel humidifié avec environ 50% d'eau catalyseur (type Raney®), pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nickel
Raney nickel catalyst activated for hydrogenation (with about 50% water) for synthesis
Density: >1.2 g/cm³
pH value: 9 - 11 (H₂O, 20 °C) suspension
Storage class: 4.2 Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK: WGK 2 water endangering
Formule: Ni
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Ni, calc. on dried substance ≥ 90.0 %
Assay od Al, calc. on dried substance ≤ 10.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst passes test