Imprimer
VWR®, Chaises et tabourets de laboratoire ergonomiques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132-1099EA 364 EUR
132-1099 132-1100 132-1104 132-1105 132-1301 132-1300
VWR®, Chaises et tabourets de laboratoire ergonomiques
Chaises
Personne n’a une morphologie parfaitement symétrique. C’est pourquoi une majorité de personnes ont des problèmes de dos, accompagnés parfois d’une sensation de jambes lourdes. La réponse à ce problème réside dans les principales caractéristiques de ce siège. Une bonne position de travail est avant tout une posture dynamique qui facilite la circulation sanguine. Les caractéristiques du siège contribuent à rééquilibrer le corps de manière naturelle, et à améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Les chaises et tabourets de laboratoire VWR® Ergonomic s’adaptent automatiquement au corps et aux mouvements de l’utilisateur.
  • S’adaptent automatiquement à l’utilisateur
  • Favorisent une posture droite
  • Minimisent la pression exercée sur la colonne vertébrale
  • Réglage de la hauteur de l’assise par vérin à gaz
  • Piètement renforcé en acier noir, à 5 pieds, résistant aux éraflures
  • Résistants aux étincelles, aux produits chimiques et aux acides faibles
La conception innovante du siège consiste en une petite assise inclinée vers l’avant, divisée en 2 parties et reposant sur des amortisseurs 'Silent-blocks' bleus.
Le siège en mousse de polyuréthane a une épaisseur de 40 mm et une grande capacité de déformation, ce qui permet une meilleure répartition de la pression lors des mouvements.