Imprimer
Thermomètres de précision ASTM, ACCU-SAFE
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1205018S 1205012S 1202120S 1202052S 1202049S 1202036S 1202018S
SCNL1205018SEA 146 EUR
SCNL1205018S SCNL1205012S SCNL1202120S SCNL1202052S SCNL1202049S SCNL1202036S 620-2492
Thermomètres de précision ASTM, ACCU-SAFE
Thermomètres Thermomètres analogiques
Thermometer accu pour l'analyse des huiles minérales et des carburants.
  • Capillaries form: white back round
  • Ø 6 to 8 mm
  • Liquid Filling: blue
  • Made in Germany
  • Suitable for calibration
Stem type.
Certifications: Conform to ASTM standards.
Informations de commande: Disponibles avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS (en option).
Cdt: conditionnés individuellement dans une pochette carrée en plastique.