Imprimer
Système de filtration d'air de laboratoire, HALO®
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2380 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Système de filtration d'air de laboratoire, HALO®
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Unité de filtration de qualité laboratoire avec fixation au plafond.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://fr.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Élimine les contaminants/odeurs diffus dans le laboratoire
  • Filtration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
  • Faible coût - aucun raccordement nécessaire
  • Facile à installer dans le plafond - aucun besoin de se connecter à la climatisation
  • Facile à utiliser : l'utilisateur peut facilement modifier l'état, le paramètre ou vérifier la maintenance de routine via son smartphone
Halo aspire en permanence l'air sale du laboratoire à travers le filtre, absorbant ainsi les molécules causant des mauvaises odeurs et renvoie de l'air pur dans la pièce grâce à une fente latérale peu perturbatrice. Le système de filtration moléculaire de qualité laboratoire contient de la Neutrodine, un mélange de charbon actif unique et puissant associé à un pré-filtre qui capture un large éventail de contaminants aériens qui, laissés non traités, pourraient représenter un risque potentiel pour la santé.
Attention: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 