Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% ≥75% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43742.0100 8.43742.0500
8.43742.0100EA 51.2 EUR
8.43742.0100 8.43742.0500
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% ≥75% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formule: C₁₆H₂₈O₆Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000031
Numéro CAS: 17927-72-9
UN: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) hydrolysis
Flash Point 12 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Assay (ex Ti) 72,0 - 78,0%
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,990 - 1,020
Identity (IR) passes test