Imprimer
Acide hexachloroplatinique (IV), GR pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 395 EUR
1.07341.0005 1.07341.0025
Acide hexachloroplatinique (IV), GR pour analyses, Supelco®
Acide hexachloroplatinique (IV)
Formule: H₂Cl₆Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011330
Numéro CAS: 16941-12-1
UN: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %