Imprimer
Acide sulfurique 1 N en solution aqueuse, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
5642-02EA 0 EUR
5642-02 5642-09
Acide sulfurique 1 N en solution aqueuse, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide sulfurique
The quality of BAKER ANALYZED™ ACS Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These acids are tested for common trace metals.
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…