Imprimer
Potassium hydroxyde 45,0 - 46,5% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potasse caustique
3143-REA 4562.32 EUR
3143-R 3143-01
Potassium hydroxyde 45,0 - 46,5% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde
Lot analysis on label.
Formule: KOH
Poids moléculaire: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 45.0 - 46.5 %
Assay (KOH) 45.0 - 46.5 %
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤0.050 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm