Imprimer
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Ethyl-4-methylbenzenesulphonamide, p-Tolueneethylsulphonamide, N-Ethyltoluene-4-sulphonamide, N-Tosylethylamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43970.0050 8.43970.0250
8.43970.0050EA 65.7 EUR
8.43970.0050 8.43970.0250
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide pour la synthèse
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Poids moléculaire: 199.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048511
Numéro CAS: 80-39-7
EINECS: 201-275-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₉H₁₃NO₂S
Molar Mass 199.27 g/mol
Density 1.26 g/cm³
Flash point 127 °C
Melting Point 63...65 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Storage temperature 15...25 °C