2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,6-Dioxaoctanedioic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₀O₆ Poids moléculaire: 178.14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054502 Numéro CAS: 23243-68-7 EINECS: 245-516-9 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 72 °C |
Molar Mass | 178,14 g/mol |
Hill Formula | C6H10O6 |
HS Code | 2918 99 90 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (HPLC, area%) | ≥75% |
Diglycolic acid (HPLC, area%) | ≤5,0% |
Water (K. F.) | ≤20,0% |
Identity (IR) | passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...