Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 30000 pour la synthèse, partiellement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43868.0100 8.43868.1000
8.43868.0100EA 39.3 EUR
8.43868.0100 8.43868.1000
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 30000 pour la synthèse, partiellement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 200 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (40 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 230 °C
Bulk density 400 - 600 kg/m3
Storage temperature 15...25 °C
Degree of hydrolysis ≥85%
dyn.Viscosity 3,4 - 4,6 mPa∙s
Loss on drying (110 °C, 2 h) ≤5,0%
Ash ≤ 1,0%
Ester value 130 - 150