Sodium silicate solution (7,5 - 8,5% Na₂O; 25.5 - 28.5% SiO₂), très pur, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide silicique, sel de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
Na₂O(SiO₂)x·xH₂O Point d'ébullition: > 100 °C (1013 hPa) Densité: 1.35 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003492 Numéro CAS: 1344-09-8 Indice Merck: 13,08751 |
Résultats des tests de spécification
Identity | passes test |
Assay (acidimetric, Na₂O) | 7.5 - 8.5 % |
Assay (acidimetric, SiO₂) | 25.5 - 28.5 % |
Density (20 °C) | 1.296 - 1.396 g/ml |
Carbonate (as CO₂) | passes test |
Fe (Iron) | ≤ 50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 50 ppm |