Imprimer
Acide silicique hydraté, très pur, précipité léger, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00657.1000 1.00657.9010
1.00657.1000EA 232 EUR
1.00657.1000 1.00657.9010
Acide silicique hydraté, très pur, précipité léger, Supelco®
Acide silicique hydraté
Formule: H₂O₃Si
Poids moléculaire: 60.09 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054122
Numéro CAS: 10279-57-9
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 1710 °C
Molar Mass 60.08 g/mol
Bulk Density 60 kg/m3
Density 2 g/cm3 (20 °C)
Synonyms DAB
Hill Formula O2Si *x H2O
Chemical Formula SiO2 * x H2O
Bulk density 60 kg/m3
Storage temperature +5...+30 °C
Identity Passes test
Assay 99,0 - 100,5%
Chloride (Cl) ≤0,05%
Heavy metals (as Pb) ≤0,0025%
Fe (Iron) ≤0,03%
Particle size 0,1 mm
Loss on ignition ≤8,5% at 900 °C
Sulphate (SO4) ≤0,5%
pH value 3,0 - 8,0