Imprimer
Poubelles de sécurité à déconnexion rapide
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PP12755 TF12752 TF12755 PP12752 BY12752 BY12755 12160
119-0439EA 483 EUR
119-0439 119-0440 119-0441 119-0438 119-0436 119-0437 119-0435
Poubelles de sécurité à déconnexion rapide
Bidons de sécurité
Les poubelles de sécurité à déconnexion rapide sont la solution sûre et conforme pour collecter les déchets HPLC. Configurations standardisées avec un choix de raccords en acier inoxydable ou en polypropylène ou une combinaison des deux
PE.
  • Collection de solvants en mode mains libres
  • Connexion et déconnexion faciles et sûres
  • Durable et sûr avec une utilisation maximale de collecteurs permettant d'alimenter jusqu'à 12 lignes de déchets dans un seul raccord d'admission