Imprimer
Bidon de sécurité, déchets huileux
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
09200 09500 09100 09501 09101 09300 09301 09700 09701 09710
119-0245EA 106 EUR
119-0245 119-0249 119-0242 119-0250 119-0243 119-0246 119-0247 119-0252 119-0253 119-0255
Bidon de sécurité, déchets huileux
Bidons de sécurité
Ces poubelles pour déchets huileux, dont le corps est en acier galvanisé avec une finition durable par poudrage, sont indispensables lors de l'utilisation de chiffons et de torchons imbibés de solvants. Les chiffons imbibés de diluants, d'huile de lin, d'adhésifs combustibles et d'autres liquides inflammables présentent un risque d'incendie grave lorsqu'ils sont jetés de manière inappropriée.
  • Disponible en plusieurs tailles et couleurs
  • Le couvercle ne s'ouvre pas à plus de 60° et reste fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui isole le contenu des sources d'incendie et limite l'oxygène, éliminant pratiquement tout risque de combustion spontanée.
Conforme à l'OSHA et approuvé par FM.