Imprimer
VWR®, Bottles, Narrow Neck, Octagonal, PET, with Screw Caps, for Foodstuffs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-1551EA 155 EUR
391-1551 391-1552
VWR®, Bottles, Narrow Neck, Octagonal, PET, with Screw Caps, for Foodstuffs
Flacons Flacons en plastique
En PET, incolore, avec bouchon en PE-HD.
  • Fabriqués en salle propre de classe 100, à partir de matériaux adaptés aux denrées alimentaires
  • Avec bouchon avec bague d'inviolabilité naturel séparé
  • Légers et incassables, excellente étanchéité
Pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire. Pour le conditionnement, le stockage et le transport de liquides ou de poudres. Utilisation optimale de la surface disponible en cas de stockage horizontal. Avec graduation: 125 ml (à intervalles de 25 ml), 250, 500 et 1000 ml (intervalle de graduation de 50 ml). Diamètre int. du col: 31,7 mm.