Imprimer
Pointes à filtre, ART® Ergonomic
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2330 2350 2330-05 2340-05
736-0208EA 370 EUR
736-0208 736-0210 613-3865 613-3866
Pointes à filtre, ART® Ergonomic
Pointes de pipettes
La fabrication unique de la paroi de la pointe ART® Ergonomic crée une étanchéité solide et efficace tout en ne nécessitant qu'une force réduite pour l'insertion et l'éjection des pointes. Disponibles pour pipettes Gilson Pipetman et Finnpipette Focus et Digital.
  • Efforts et risques de blessures réduits
  • Joints sécurisés et réguliers
  • Force réduite pour l'éjection
  • Disponibles en polymère à faible rétention