Imprimer
Rubans encreurs pour imprimante de lames Signature®
Fournisseur: Primera Technology Europe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
058105 058106
720-2879EA 787 EUR
720-2879 720-2880
Rubans encreurs pour imprimante de lames Signature®
Rubans pour imprimante
Les rubans encreurs existent en qualité Standard, TC1 ou TC2.
  • Les impressions standard sur la plupart des surfaces lisses sont résistantes aux bains de produits chimiques mais ne résistent pas à l'essuyage
  • Les impressions de qualité TC1 sur une sélection de lames résistent aux produits chimiques ainsi qu'à une température au-delà de 95 degrés Celsius et jusqu'à 110 degrés Celsius
  • Les impressions de qualité TC2 présentent une grande compatibilité avec de nombreuses surfaces de lames et sont résistantes au toucher ainsi qu'aux produits chimiques
VWR® recommande de tester la combinaison appropriée avant d'acheter une grande quantité de lames.