Imprimer
Jeux de poids de calibration, classe E2, Proof Line
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
YCS31-512-AC00 YCS011-252AC00 YCS011-252AC02 YCS31-652-AC02 YCS31-652-AC00 YCS31-612-AC02 YCS31-612-AC00 YCS31-522-AC02 YCS31-522-AC00
SARBYCS31-512-AC00EA 1180 EUR
SARBYCS31-512-AC00 SARBYCS011-252AC00 SARBYCS011-252AC02 SARBYCS31-652-AC02 SARBYCS31-652-AC00 SARBYCS31-612-AC02 SARBYCS31-612-AC00 SARBYCS31-522-AC02 SARBYCS31-522-AC00
Jeux de poids de calibration, classe E2, Proof Line
Poids Poids d'étalonnage
Ces jeux de poids de classe E2 comportent des poids en aluminium (1 à 5 mg) ou en maillechort (10 à 500 mg) ou en acier inoxydable (1 g ou supérieur).