Imprimer
Hydromètres de précision, ASTM (API)
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3202010 3202009 3202008 3202007 3202006 3202005 3202004 3202003 3202002 3202001
SCNL3202010EA 49.3 EUR
SCNL3202010 SCNL3202009 SCNL3202008 SCNL3202007 SCNL3202006 SCNL3202005 SCNL3202004 SCNL3202003 SCNL3202002 SCNL3202001
Hydromètres de précision, ASTM (API)
Hydromètres
Hydromètres de précision étalonnés sans thermomètre.
Error limit: ±0,1° API
Reference temperature: 15,5 °C
Certifications: Institut Américain du Pétrole (API) et ASTM E100-10.
Cdt: Individuel dans un sachet en plastique.