Imprimer
Capsules de tampon pH
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
332732BEA 246 EUR
332732B 332742D
Capsules de tampon pH
Tampons Tampons pH
  • Code couleur pour une identification aisée
  • Absence de conservateurs
  • Durée de conservation prolongée
  • Ajouter à une capsule d'eau distillée de 100 ml