Imprimer
J.T.Baker® DILUT-IT™, tampons, acétate, solutions concentrées
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D017-02EA 58.1 EUR
D017-02 D017-04
J.T.Baker® DILUT-IT™, tampons, acétate, solutions concentrées
Tampons Tampons pH
Spécialement développés pour les tests de dissolution des formules pharmaceutiques et la découverte de médicaments, les concentrés DILUT-IT™, faciles à utiliser, peuvent réduire le coût global de possession en laboratoire. Il suffit d'ajouter de l'eau purifiée et vous êtes prêt pour le test.
  • Produit à partir de matières premières conformément aux directives de l'USP dans des installations certifiées ISO
  • Récipients remplis à ±0,5 % des volumes cibles à l'aide d'un équipement de remplissage spécialement conçu
  • Application optimisée, fonction testée pour les défis des tests de dissolution
  • Idéal pour les tests de désintégration