Imprimer
Comprimés tampon selon Weise, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.09468.0100 1.11374.0100 1.11373.0100
1.09468.0100EA 156 EUR
1.09468.0100 1.11374.0100 1.11373.0100
Comprimés tampon selon Weise, Sigma-Aldrich®
Tampons Tampons de microscopie
Idéal pour préparer une solution tampon selon WEISE pour la coloration des frottis sanguins.
Les solutions tampons sont utilisées en hématologie, pour la dilution de solutions de coloration ainsi que pour les étapes de rinçage au cours du processus de coloration. Un comprimé suffit pour un litre de solution tampon et chaque solution produite est stable pendant 4 semaines maximum.