Imprimer
Filtres de précolonne UHPLC, ACE®, Avantor®
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Avantor® ACE®
EXL-PCF01EA 80.2 EUR
EXL-PCF01 EXL-PCF10/ACQ EXL-PCF01/ACQ EXL-PCF05 EXL-PCF05/ACQ EXL-PCF10
Filtres de précolonne UHPLC, ACE®, Avantor®
Filtres Filtres de précolonnes
Les filtres de précolonne UHPLC ACE® en acier inoxydable/PEEK assurent la protection de toutes les colonnes UHPLC. Ils affichent une dispersion ultra-faible pour une compatibilité maximale avec les instruments et colonnes UHPLC. À utiliser avec les systèmes Waters Acquity® « Classic ». Une autre version est disponible, compatible avec Waters Acquity®, pour de meilleures performances.
  • Filtre universel, adapté à toutes les colonnes UHPLC
  • Compatible avec tous les systèmes UHPLC
  • Pression nominale de 1000 bars Réutilisables