Pentaethylenehexamine mélange d'isomères pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₂₈N₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008167 Numéro CAS: 4067-16-7 EINECS: 223-775-9 UN: 2735 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | -35 °C |
Molar Mass | 232.37 g/mol |
Boiling Point | 380 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 175 °C |
Density | 1.003 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (10 g/l, H2O) |
Ignition Point | 360 °C |
Melting point | −35 °C |
Vapour pressure |
|
Assay of N | 33 - 35% |
Identity (IR) | Passes test |
Storage temperature | +15...+25 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...