Imprimer
Échantillonneurs à usage unique, DispoPipette
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5393-5531 5393-5532 5393-5500 5393-5501
300-0257EA 141 EUR
300-0257 300-0258 300-0253 300-0254
Échantillonneurs à usage unique, DispoPipette
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Échantillonneur à usage unique répondant aux exigences les plus élevées en matière d'échantillonnage, car à la différence des échantillonneurs réutilisables classiques, les échantillonneurs à usage unique n'ont pas besoin d'être nettoyés après utilisation. Échantillonneur simple à usage unique pour le prélèvement d'échantillons à faible viscosité. Le nettoyage des échantillonneurs réutilisables est une tâche exigeante et souvent complexe, impliquant des substances toxiques et grasses. La tâche est parfois même impossible. Le risque de contamination croisée est entièrement éliminé. Il possède deux tailles d'orifice (2,5/5,5 mm) pour s'adapter aux différentes viscosités.
  • Possibilité d'échantillonnage de toutes les couches ou d'échantillonnage ciblé
  • Fabrication en salle propre
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)