Imprimer
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20970.0025 8.20970.0100
8.20970.0025EA 38.6 EUR
8.20970.0025 8.20970.0100
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₂₄H₈O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006916
Numéro CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0,87 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C
Molar Mass 392.33 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Flash Point 400 °C
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 300 kg/m3
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C