Imprimer
Glycofural, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Glycofurol, Tetrahydrofurfuryl alcohol polyethylene glycol ether
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21092.0100 8.21092.0250 8.21092.9010 8.21092.9025
8.21092.0100EA 64.7 EUR
8.21092.0100 8.21092.0250 8.21092.9010 8.21092.9025
Glycofural, Sigma-Aldrich®
Glycofural
Formule: C₇H₁₄O₃
Poids moléculaire: 146.186 g/mol
Numéro MDL: MFCD00801146
Numéro CAS: 31692-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76a46209f55f5167d8af1ac4ba55f2bfcd86b8ed&vid=8306ea71dfa3c90670c7944d9c0fdddc7575989c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Soluble at 20 °C
Boiling Point 176 °C (40 hPa)
Refractive Index 1.458 (27 °C, 589 nm)
Density 1,08 g/cm3 at 20 °C
Refractive index 1,458
Storage temperature +15...+25 °C