Imprimer
Hydromètres de précision API
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3122037S 3122036S 3122040S 3122038S 3122039S 3122045S 3122044S 3122043S 3122042S 3122041S
SCNL3122037SEA 104 EUR
SCNL3122037S SCNL3122036S SCNL3122040S SCNL3122038S SCNL3122039S SCNL3122045S SCNL3122044S SCNL3122043S SCNL3122042S SCNL3122041S
Hydromètres de précision API
Hydromètres
API Hydromètres de précision avec thermomètre à liquide bleu intégré.
Reference temperature: 15,5 °C
Limite d'erreur: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Informations de commande: Un certificat d'usine ou d'étalonnage DAkkS est disponible (sur demande).
Cdt: Chaque item est emballé dans une pochette carrée en plastique.