Imprimer
Poly(methyl hydrogen siloxane) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18063.0250 8.18063.1000
8.18063.0250EA 75 EUR
8.18063.0250 8.18063.1000
Poly(methyl hydrogen siloxane) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Poly(methyl hydrogen siloxane)
Formule: C₇H₂₁O₂Si₃
Numéro CAS: 26403-67-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Decomposition (20 °C)
Vapor Pressure 25 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.395 (20 °C, 589 nm)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Refractive index 1,395 (589 nm)
Storage temperature +15...+25 °C