Ces testeurs étanches sont parfaits pour une utilisation dans le traitement de l'eau potable et des eaux usées, la purge des eaux de chaudière, les réservoirs de rinçage par galvanoplastie, l'eau potable, la culture hydroponique, le secteur de l'impression, l'aquaculture, les aquariums, les élevages piscicoles, les piscines et les stations thermales. Les fonctions conviviales telles que l'affichage simultané de la température, l'option de sélection automatique de la plage et la compensation automatique de la température simplifient et accélèrent les mesures mobiles de la conductivité.
- Conception antiroulis qui assure une bonne préhension
- Capteur remplaçable par l'utilisateur
- Élément de capteur fabriqué en acier inoxydable SS316 de qualité industrielle pour la protection contre les échantillons difficiles
- Grand écran d'affichage : lectures simultanées de la température, affichage du mode, ATC, niveau des piles
- Étalonnage en un seul ou plusieurs points avec options automatiques ou manuelles
- ECTestr 11+ uniquement : conception innovante du boîtier du capteur qui peut être utilisé soit en style immersion, soit en style cuvette pour accueillir des petits volumes d'échantillons ; boîtier pour capteur VALOX® pour une meilleure durabilité chimique
Informations de livraison: livrée avec des piles.