Imprimer
VWR®, Bonbonnes, col étroit, rondes, avec robinets et bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-1731EA 62.2 EUR
216-1731 216-1710 216-1717 216-1705 216-1734 216-1718 216-1899 216-1909 216-1928
VWR®, Bonbonnes, col étroit, rondes, avec robinets et bouchons à vis
Flacons Bonbonnes
LDPE/HDPE or PP, translucent with purple screw caps. Use for storing and dispensing solutions and media. Round carboys feature an integrated shoulder handle. Graduated to identify the volume dispensed.
Bonbonnes en PE-BD
Pour applications haute pureté, car elles présentent une grande résistance aux produits chimiques (elles sont couramment utilisées avec les produits ophtalmiques comme les compte-gouttes oculaires et les sprays nasals)
Résine idéale pour un entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement: –80 à +80 °C
Résistance aux impacts physiques (les bonbonnes ne cassent pas, même si elles tombent accidentellement, alors que les bonbonnes en PP peuvent se fissurer à des températures négatives)
Le PE-BD reprend sa forme, du fait de sa grande souplesse
Largement utilisées dans l'industrie pharmaceutique
Bonbonnes en PE-HD
Les bonbonnes jetables en polyéthylène haute densité (PE-HD) sont idéales pour le stockage et le transfert de liquides stériles et de réactifs de l'industrie pharmaceutique
Adaptées à l'entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement: –80 à +120 °C
Haute résistance aux impacts, même à température négative
Couramment utilisées pour le stockage à long terme, du fait de leur grande résistance aux produits chimiques
Largement utilisées dans les industries agroalimentaire et du lait
Bonbonnes en PP
Idéales pour le stockage de l'eau stérile, les bonbonnes en polypropylène (PP) peuvent être autoclavées avant leur remplissage afin de stopper la prolifération bactérienne récurrente
Excellente résistance chimique
Température de fonctionnement: 0 à 135 °C
Autoclavables
Remarque: les bonbonnes en polypropylène sont autoclavables. Les bonbonnes en PE-BD/PE-HD ne sont pas autoclavables. Démontez toujours le robinet et le bouchon de la bonbonne avant l'autoclavage.
Certifications: Résine conforme à la norme américaine de la FDA 21 CFR, USP Classe VI.