Imprimer
Thermomètres de précision, basse température
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1042402 1052006 1052005 1052004 1052003 1042602 1042504 1042403 1042405 1052009 1052104
SCNL1042402EA 89.1 EUR
SCNL1042402 SCNL1052006 SCNL1052005 SCNL1052004 SCNL1052003 SCNL1042602 SCNL1042504 SCNL1042403 SCNL1042405 SCNL1052009 SCNL1052104
Thermomètres de précision, basse température
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres de laboratoire basse température, de précision, conviennent à la certification officielle.
  • Immersion totale
  • Capillaire prismatique incolore ou arrondi avec arrière jaune
Pentane, alcool ou toluol, type tige ou avec structure à graduations
Jusqu'au 10 octobre 2017, l'utilisation de thermomètres au mercure est toujours autorisée à condition qu'ils soient exclusivement destinés à des tests conformes aux normes nécessitant l'utilisation de thermomètres au mercure.
Informations de commande: disponibles avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS (optional).