Imprimer
Burners, Teclu
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VL01262DE VL01262DP
JUCHVL01262DEEA 0 EUR
JUCHVL01262DE JUCHVL01262DP
Burners, Teclu
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Teclu burners with needle valve.
Height: 150 mm
Weight: 325 g