Imprimer
Enregistreurs de température et d'humidité sans fil AiroSensor
Fournisseur: SenseAnywhere
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0630125977330 0630125977347 0630125977354 0630125977361 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 424 EUR
620-2402 620-2404 620-2403 620-2405 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Enregistreurs de température et d'humidité sans fil AiroSensor
Enregistreurs de données
AiroSensor est une nouvelle génération d'enregistreurs de données sans fil et à très faible consommation qui se connectent au Cloud. Il collecte des données précises de température et d'humidité à des intervalles prédéfinis programmables et les envoie à la base de données centrale dans le Cloud. Les données sont conservées dans un compte en ligne et stockées pendant cinq ans. Pour un usage stationnaire ou de transport.
  • Compactes et robustes: Boîtier PC-ABS scellés par ultrasons, étanche (IP 62) et mesurant un peu plus de 2×3×4 cm
  • Peut être installé sans fil dans un réfrigérateur ou un congélateur
  • La fréquence RF (bande ISM) est de 868 MHz
  • Système simple ne nécessitant aucune maintenance, aucun logiciel à installer, aucune sauvegarde; les données sont directement accessibles depuis n'importe quel périphérique intelligent
  • Aucun bouton, aucun interrupteur, entièrement contrôlable via le cloud
  • Fournit plus d'un million de mesures sur le cloud pendant la durée de vie de la batterie intégrée
  • Installation « plug and play », l'utilisateur connecte simplement le point d'accès à son réseau et installe l'AiroSensor dans la zone à surveiller
  • Code QR: Donne au capteur son affichage interactif juste en le scannant avec un smartphone ou une tablette
  • Durée de vie de la batterie jusqu'à 10 ans, avec des intervalles de cinq minutes
  • Parfait pour les produits sensibles à l'humidité
Applications: Chaîne du froid (conformité aux normes BPD et HACCP), surveillance de la température et de l'humidité de la marchandise pendant toute la chaîne de stockage et de distribution, en fixant simplement l'AiroSensor à la marchandise, surveillance à distance des refroidisseurs, des congélateurs présents dans les entrepôts, les magasins ou les remorques et plus encore
Fonctionnement :
AiroSensor communique par le biais de points d'accès (la communication sans fil entre le point d'accès et l'AiroSensor peut aller jusqu'à 600 m)
L'enregistreur détecte automatiquement AccessPoint (roaming en continu, ni couplage ni configuration)
Le point d'accès transmet (ne stocke pas) le message de l'enregistreur à la base de données dans le cloud
La base de données stocke le message en toute sécurité et confirme que le message a été reçu
Le collecteur reçoit une réponse de la base de données et supprime le message de sa mémoire
Seul le propriétaire de l'enregistreur peut accéder aux données avec n'importe quel périphérique connecté à Internet
Le logiciel dans le cloud gère l'intégrité du réseau, le suivi et l'alerte
Le kit de lancement contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à surveiller vos marchandises. Votre réseau peut être facilement agrandi en achetant d'autres AiroSensors.
Note: Les AiroSensors ne peuvent être activés qu'avec des Crédits. 1 Crédit est un abonnement d'un an pour 1 enregistreur de données. La détection de mouvement a 3 axes, sensibilité de 0 à 16 g, sensibilité programmable à distance.
* RTLS= système de localisation en temps réel
Certifications: EN 12830 classe 1, stockage et transport, type d'environnement climatique: D CE, EN 300328, EN 55022.