Imprimer
Oxymètre, portable, FiveGo™ FG4
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30266884 30266885 30266886
664-0213EA 427 EUR
664-0213 664-0214 664-0215
Oxymètre, portable, FiveGo™ FG4
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Ces appareils de mesure portables offrent des mesures d'oxygène dissous de grande qualité sur simple pression d'un bouton. Leur conception robuste et étanche assure aux instruments FiveGo l'obtention de données de mesure fiables, même dans des conditions difficiles. Pour les applications mobiles en laboratoire, au niveau de la ligne ou à l'extérieur.
  • Grand écran bien structuré, disposition de boutons intuitive et menu simple
  • Design ergonomique qui en fait un instrument de travail confortable
  • Socle pliable pour une visualisation optimale lorsque l'appareil se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Protection étanche IP67 du FiveGo qui résiste aux environnements humides et exigeants
  • Signal de point final sonore et visuel
Informations de commande: Le F4-Meter est fourni avec des instructions d'utilisation (CD), un guide QuickGuide, une déclaration de conformité, un certificat de test, 4 piles AAA, une dragonne et un kit de clip d'électrode.
Le kit F4-Standard est fourni avec les mêmes instruments et accessoires que le F4-Meter, ainsi qu'une sonde DO LE621-IP67.
Le kit F4-Field est fourni avec les mêmes instruments et accessoires que le F3-Meter, ainsi qu'une sonde DO LE703-IP67, 4 flacons d'échantillonnage et une mallette de transport rigide.