Imprimer
pH/mV/°C meters, handheld, FiveGo™ F2
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30266946 30266889 30266882 30266881
662-2007EA 359 EUR
662-2007 662-2008 662-2009 662-2010
pH/mV/°C meters, handheld, FiveGo™ F2
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure portables offrent des mesures de pH/mV de grande qualité sur simple pression d'un bouton. Leur conception robuste et étanche assure aux instruments FiveGo l'obtention de données de mesure fiables, même dans des conditions difficiles. Pour les applications mobiles en laboratoire, au niveau de la ligne ou à l'extérieur.
  • Grand écran bien structuré, disposition de boutons intuitive et menu simple
  • Design ergonomique qui en fait un instrument de travail confortable
  • Socle pliable pour une visualisation optimale lorsque l'appareil se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Protection étanche IP67 du FiveGo qui résiste aux environnements humides et exigeants
  • Signal de point final sonore et visuel
Informations de commande: Le F2-Meter est fourni avec des instructions d'utilisation (CD), un guide QuickGuide, une déclaration de conformité, un certificat de test, 4 piles AAA, une dragonne et un kit de clip d'électrode.
Le kit F2-Standard est fourni avec des instruments et accessoires tels que le F2-Meter, ainsi qu'une électrode pH en plastique 3 en 1 LE438-IP67 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit F2-Field est fourni avec les mêmes instruments et accessoires tels que le F2-Meter, ainsi qu'une électrode pH en plastique 3 en 1 LE438-IP67 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque), 4 flacons d'échantillonnage et une mallette de transport rigide.
Le kit F2-Food est fourni avec les mêmes instruments et accessoires tels que le F2-Meter, ainsi qu'une électrode pH perforante 3 en 1 LE427-IP67 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque), 4 flacons d'échantillonnage et une mallette de transport rigide.