Imprimer
Avantor® ACE® C4, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-123-0246EA 0 EUR
ACE-123-0246 ACE-123-0302 ACE-123-0502 ACE-123-0520 ACE-123-0530 ACE-123-0546 ACE-123-1010 ACE-123-1020 ACE-123-1030 ACE-123-1204 ACE-123-1220 ACE-123-1510 ACE-123-1520 ACE-123-1530 ACE-123-1546 ACE-123-2502 ACE-123-2504 ACE-123-2510 ACE-123-2520 ACE-123-2530 ACE-123-2546 ACE-123-3503 ACE-123-7502 ACE-123-7520 ACE-123-0103GD ACE-123-0110GD ACE-123-7530 ACE-123-3020 ACE-123-3030 ACE-123-10003 ACE-123-25003 ACE-123-03003 ACETACE-123-1539
Avantor® ACE® C4, colonnes UHPLC, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Avantor® ACE® C4 offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
  • Large gamme de tailles de particules (2 à 10 µm) et de phases complémentaires
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.