Imprimer
Balances industrielles, Ranger Count série 4000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30231102 30231103 30231104 30231105 30237020 30237021 30237022 30237023
611-3411EA 730 EUR
611-3411 611-3402 611-3412 611-3413 611-3419 611-3420 611-3421 611-3422
Balances industrielles, Ranger Count série 4000
Balances
Une balance de comptage compacte polyvalente pour un large éventail de tâches de comptage industrielles difficiles. Les applications incluent la pesée, le comptage de pièces, la vérification du comptage et des fonctions d'accumulation.
  • Boîtier robuste en métal moulé sous pression et pieds en caoutchouc antidérapants qui fournissent protection et stabilité
  • Optimisez le rendement sans sacrifier la précision
  • Trois affichages rétroéclairés distincts pour comptage, pesage et pesage unitaire
  • Alimentation secteur avec pile rechargeable interne (durée de vie jusqu'à 210 heures) pour une utilisation portable
  • Mémoire interne avec fonction de bibliothèque de 30 articles pour données, y compris la moyenne du poids des pièces, la vérification du comptage ou de la pesée, des paramètres, le poids à vide ainsi que le poids ou les comptages cumulés
  • Stabilisation en une seconde
Certifications: Répond aux exigences de Classe III des normes OIML R76 et EN 45501
Informations de commande: d'autres options de connectivité sont disponibles, y compris en option Ethernet, deuxième RS232 ou USB et deuxième plateforme en option. Des versions approuvées sont également disponibles. Plus d'informations sur demande.