Imprimer
Balances industrielles de paillasse, série Ranger 4000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30236943 30231099 30231100 30231101 30237016 30237017 30237018 30237019
611-3414EA 725 EUR
611-3414 611-3408 611-3409 611-3410 611-3415 611-3416 611-3417 611-3418
Balances industrielles de paillasse, série Ranger 4000
Balances
Balance compacte et polyvalente pour des résultats précis et rapides. Modes d'application : pesée, pesée en pourcentage, comptage de pièces, accumulation, pesée dynamique et maintien de l'affichage.
  • Écran LED blanc brillant, adapté aux conditions de faible luminosité
  • Portable (poids net 5,9 kg) avec boîtier robuste en métal moulé sous pression et batterie rechargeable
  • Clavier simple ; fonctionnement à cinq touches et logiciel intuitif SmarText™
  • Stabilisation en 1 seconde
  • LED de contrôle de pesée et indicateurs sonores