Imprimer
Tubes RMN, à haut débit, paroi fine, 5 mm de diamètre extérieur, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WG-1000-7 WG-1000-8 WG-1000-4
634-0871EA 211 EUR
634-0871 634-0872 634-1157
Tubes RMN, à haut débit, paroi fine, 5 mm de diamètre extérieur, SP Wilmad-LabGlass
Tubes Tubes RMN
En verre borosilicaté, classe B, ASTM E438 type 1
  • La meilleure tolérance sur diamètre extérieur (OD) du secteur industriel, et une paroi de 30% plus épaisse que celle des produits de la concurrence
  • Fabriqués aux USA dans une usine certifiée ISO 9001:2008
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent au mouvement d'indicateur complet (Total Indicator Reading ou TIR)
  • Contrôle visuel et physique à 100%, garant de qualité y compris pour les dimensions physiques et l'absence d'imperfections à la surface
  • Avec ou sans bouchon à usage unique
Les tubes RMN à haute capacité de rendement et paroi fine possèdent une courbure moyenne de 60 microns, afin de garantir la clarté du spectre jusqu'à 600 MHz dans des expériences avec de petites molécules (poids moléculaire <250).
Attention: Recommandés uniquement pour des expériences avec de petites molécules organiques (poids moléculaire ~500), et ce à température ambiante uniquement. La réfrigération ou le chauffage de ces tubes peut entraîner le bris du verre; pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multinoyaux ou de PND, employer des tubes RMN de précision Wilmad.