Imprimer
Avantor® ACE® SuperC18, colonnes HPLC, microbore, 3 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-1111-75005EA 1140 EUR
ACE-1111-75005 ACE-1111-10005 ACE-1111-0103GD ACE-1111-0102GD
Avantor® ACE® SuperC18, colonnes HPLC, microbore, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Avantor® ACE® SuperC18 offrent une grande stabilité sur une large gamme de pH. Ces colonnes en acier inoxydable sont idéales pour une utilisation avec des tampons compatibles LC/MS et peuvent être utilisées avec les phases mobiles MeOH et MeCN.
  • Ultra-inerte pour une performance et une reproductibilité maximales
  • Très faible saignement pour une meilleure compatibilité LC/MS
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 à 10 µm) et de phases complémentaires
pH maximum recommandé : 1,5 à 11,5
Pression max : 275 bar