NMR tubes, PRECISION, thin walled, 5 mm Ø, SP Wilmad-LabGlass
TubesTubes RMN
Quartz (natural quartz).
Possesses a low Boron density as below 0,1 ppm, which guarantees a clean background in Boron-11 NMR studies
2× less dielectric constant than borosilicate glass, which helps improve the quality
Not recommended for EPR studies
Caps are not recommended for use with samples dissolved in chloroform-d or acetone-d6
Extremely low thermal expansion rate and high tensile strength. This feature makes quartz tubes 14 times more robust during cooling/heating process than corresponding Precision glass tubes. Naturally occurring quartz maintains over 85% transmission rate (10 mm thickness, with consideration of reflection loss) above 265 nm¹·², which makes quartz tubes preferable in photochemistry studies.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.